Todas as fotos(2)
GF30467998
Rhodium
foil, thickness 0.025 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
RH000200
Empirical Formula (Hill Notation):
Rh
Número CAS:
Peso molecular:
102.91
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
teor
99.9%
forma
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 304-679-98
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
tamanho
10 × 10 mm
espessura
0.025 mm
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem