GF30998661
Silver
foil, 6mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
Sinônimo(s):
AG000420, Silver
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.95+ %
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 309-986-61
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamanho diâmetro × espessura
6 mm × 0.20 mm
pb
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Zhiping Zhuang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(2), 509-516 (2006-09-22)
The molecular geometry and vibrational frequencies of 4,4'-bipyridine (BPE) in the ground state were calculated using density functional theory (DFT) methods (B3LYP) with 6-31++G(d,p) basis set. The optimized geometric bond lengths and bond angles are obtained by DFT employing the...
Fan Yang et al.
Talanta, 84(4), 1099-1106 (2011-05-03)
In this paper, a compact and inexpensive light emitting diode induced fluorescence (LED-IF) detector with simplified optical configuration was developed and assembled in an integrated microfluidic device for microscale electrophoresis. The facile detector mainly consisted of an LED, a focusing...
Clinical evaluation of C-Film, a vaginal contraceptive.
O Frankman et al.
The Journal of international medical research, 3(4), 292-296 (1975-01-01)
H H Wiebe et al.
Plant physiology, 59(2), 256-258 (1977-02-01)
Water potential was monitored at nine locations along single maize (Zea mays L.) leaf blades with aluminum block in situ thermocouple hygrometers. Water potential showed a continuous decrease toward the tip, with a 2- to 4-bar difference between leaf base...
IX. Note on Silver Foil in Surgery.
J S Lewis
Annals of surgery, 50(4), 793-796 (1909-10-01)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.