Todas as fotos(2)
GF32008979
Iron
tube, 500mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 7mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE007650
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.50%
forma
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 320-089-79
resistividade
9.71 μΩ-cm
C × espessura da parede
500 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
10.0 mm × 7 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
GF04812599GF92236428GF81466432
Iron tube, 500mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 7mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF32008979
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 12.0mm, inside diameter 10mm, wall thickness 1.0mm, annealed, 99.5%
GF04812599
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, annealed, 99.5%
GF92236428
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 25.0mm, inside diameter 21mm, wall thickness 2mm, annealed, 99.5%
GF81466432
Iron
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 320-089-79
manufacturer/tradename
Goodfellow 048-125-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 922-364-28
manufacturer/tradename
Goodfellow 814-664-32
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Laura M van Staalduinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), 5171-5176 (2014-04-08)
The enzymes PhnY and PhnZ comprise an oxidative catabolic pathway that enables marine bacteria to use 2-aminoethylphosphonic acid as a source of inorganic phosphate. PhnZ is notable for catalyzing the oxidative cleavage of a carbon-phosphorus bond using Fe(II) and dioxygen
Thomas A Russo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2356-2367 (2014-03-26)
Hypervirulent (hypermucoviscous) Klebsiella pneumoniae (hvKP) strains are an emerging variant of "classical" K. pneumoniae (cKP) that cause organ and life-threatening infection in healthy individuals. An understanding of hvKP-specific virulence mechanisms that enabled evolution from cKP is limited. Observations by our
50 years ago in the Journal of Pediatrics: Iron metabolism in premature infants: II. Prevention of iron deficiency.
Pamela J Kling
The Journal of pediatrics, 164(4), 768-768 (2014-03-22)
Chenyan Lv et al.
Biochemistry, 53(14), 2232-2241 (2014-04-01)
From an evolutionary point of view, plant and animal ferritins arose from a common ancestor, but plant ferritin exhibits different features as compared with the animal analogue. One major difference is that the 4-fold channels naturally occurring in plant ferritin
Joseph D Mancias et al.
Nature, 509(7498), 105-109 (2014-04-04)
Autophagy, the process by which proteins and organelles are sequestered in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes for degradation, is critical in diseases such as cancer and neurodegeneration. Much of our understanding of this process has emerged from