GF32279306
Tantalum
foil, 10mm disks, thickness 0.100mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Ta, Tantalum, TA000410
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
teor
99.90%
forma
foil
temperatura de autoignição
572 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 322-793-06
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho diâmetro × espessura
10 mm × 0.100 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Zhongli Cai et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(10), 4796-4800 (2006-07-21)
Both monolayer and thick (20 microm) films of dry pGEM-3Zf(-) plasmid DNA deposited on tantalum foil were exposed to Al Kalpha X-rays (1.5 keV) for various times in an ultrahigh vacuum chamber. For monolayer DNA, the damage was induced mainly...
Zhongli Cai et al.
Radiation research, 165(3), 365-371 (2006-02-24)
Both thick and thin films of pGEMR-3Zf- plasmid DNA deposited on a tantalum foil were exposed to soft X rays (effective energy of 14.8 keV) for various times in air under a relative humidity of 45% (Gamma approximately 6, where...
J G Sen Gupta
Talanta, 32(1), 1-6 (1985-01-01)
An improved graphite furnace atomic-absorption method has been developed for the determination of Sc, Y and the rare-earth elements in silicate rocks and related materials. The method, which involves the separation of the lanthanides by ion-exchange followed by their determination...
Tantalum foil used in closing antro-oral fistulas.
E J McCLUNG et al.
United States Armed Forces medical journal, 2(8), 1183-1186 (1951-08-01)
Isolation of the brachial segments of the spinal cord of the chick embryo by means of tantalum foil blocks.
V HAMBURGER
The Journal of experimental zoology, 103(1), 113-142 (1946-10-01)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.