GF33615716
Tantalum
tube, 1000mm, outside diameter 0.31mm, inside diameter 0.19mm, wall thickness 0.06mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Ta, Tantalum, TA007030
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
teor
99.90%
forma
tubes
temperatura de autoignição
572 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 336-157-16
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho C × espessura da parede
1000 mm × 0.06 mm
tamanho D.E. × D.I.
0.31 mm × 0.19 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
[Tantalum dust as a contrast substance for laryngography and bronchography (a review of the literature)].
R M Rabinovich
Vestnik rentgenologii i radiologii, (1)(1), 77-79 (1981-01-01)
Ulrich Dorn et al.
The Journal of arthroplasty, 29(4), 831-835 (2013-10-09)
This study compared the corrosion behavior of tantalum-coated cobalt-chromium modular necks with that of titanium alloy modular necks at their junction to titanium-alloy femoral stem. Tests were performed in a dry assembly and two wet assemblies, one contaminated with calf...
Xiao-kang Tang et al.
Zhongguo gu shang = China journal of orthopaedics and traumatology, 26(7), 617-620 (2013-10-19)
Incorrect treatment for femur head necrosis can cause collapse of femoral head and tresult in severe harm for the patients (especially for the patient with middle-aged and young). The structure and mechanics characteristics of tantalum rod is similar to bone...
Clinical use of porous tantalum in complex primary total knee arthroplasty.
Neil P Sheth et al.
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 38(10), 526-530 (2009-12-17)
Metallosis and elevated serum levels of tantalum following failed revision hip arthroplasty--a case report.
George C Babis et al.
Acta orthopaedica, 85(6), 677-680 (2014-08-21)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.