GF35860989
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 50 x 50mm, 0.15mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE220291
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
foil (annealed)
Nº de fabricação
Goodfellow, 358-609-89
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.15 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.