GF36757794
Iron
rod, 50mm, diameter 100mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
Sinônimo(s):
Iron, FE007995
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.8%
forma
rod
Nº de fabricação
Goodfellow, 367-577-94
resistividade
9.71 μΩ-cm
tamanho C × diâmetro
50 mm × 100 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Eunna Choi et al.
Infection and immunity, 82(6), 2203-2210 (2014-03-20)
In order to survive inside macrophages, Salmonella produces a series of proteins encoded by genes within Salmonella pathogenicity island 2 (SPI-2). In the present study, we report that Fur, a central regulator of iron utilization, negatively controls the expression of...
50 years ago in the Journal of Pediatrics: Iron metabolism in premature infants: II. Prevention of iron deficiency.
Pamela J Kling
The Journal of pediatrics, 164(4), 768-768 (2014-03-22)
Hypoferremia of infection: a double-edged sword?
Kristen L Lokken et al.
Nature medicine, 20(4), 335-337 (2014-04-09)
Don-Kyu Kim et al.
Nature medicine, 20(4), 419-424 (2014-03-25)
In response to microbial infection, expression of the defensin-like peptide hepcidin (encoded by Hamp) is induced in hepatocytes to decrease iron release from macrophages. To elucidate the mechanism by which Salmonella enterica var. Typhimurium (S. typhimurium), an intramacrophage bacterium, alters...
Chenyan Lv et al.
Biochemistry, 53(14), 2232-2241 (2014-04-01)
From an evolutionary point of view, plant and animal ferritins arose from a common ancestor, but plant ferritin exhibits different features as compared with the animal analogue. One major difference is that the 4-fold channels naturally occurring in plant ferritin...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.