GF36827332
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 10mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI110450
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
annealed
foil (disks)
Nº de fabricação
Goodfellow, 368-273-32
tamanho × espessura
10 mm × 0.5 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.