GF37000101
Tin
foil, thickness 0.007 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.95%
Sinônimo(s):
SN000121
Empirical Formula (Hill Notation):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.95%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 370-001-01
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.007 mm
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.