GF37594154

Gold

foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.95%

Sinônimo(s):
AU000345
Empirical Formula (Hill Notation):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.

teor

99.95%

forma

foil

Nº de fabricação

Goodfellow, 375-941-54

resistividade

2.05 μΩ-cm, 0°C

tamanho

25 × 25 mm

espessura

0.05 mm

pb

2808 °C (lit.)

pf

1063 °C (lit.)

densidade

19.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Au]

InChI

1S/Au

InChI key

PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N

Categorias relacionadas

Descrição geral

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Informações legais

Product of Goodfellow

WGK Alemanha

nwg

Ponto de fulgor (ºF)

Not applicable

Ponto de fulgor (ºC)

Not applicable

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.