GF38467301
Indium
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.999%
Sinônimo(s):
IN000250, Indium
Empirical Formula (Hill Notation):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
teor
99.999%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 384-673-01
resistividade
8.37 μΩ-cm
tamanho tamanho × espessura
100x100 mm × 0.125 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Yuri Alexandre Aoto et al.
The Journal of chemical physics, 134(10), 104303-104303 (2011-03-17)
The doubly positively charged gas-phase molecules BrO(2+) and NBr(2+) have been produced by prolonged high-current energetic oxygen (17 keV (16)O(-)) ion surface bombardment (ion beam sputtering) of rubidium bromide (RbBr) and of ammonium bromide (NH(4)Br) powdered ionic salt samples, respectively...
Loïc Bertrand et al.
The Analyst, 138(16), 4463-4469 (2013-04-05)
In order to fully characterize the zinc white artists' pigment (ZnO), much used since the mid-nineteenth century, three samples collected in the early 20th century were studied using a combination of synchrotron and macroscopic photoluminescence spectroscopy and imaging. An improved...
C Takada et al.
Radiation protection dosimetry, 144(1-4), 575-579 (2010-11-11)
At the Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories of the Japan Atomic Energy Agency (JAEA), small pieces of indium foil incorporated into personal dosemeters have been used for personnel screening in criticality accidents. Irradiation tests of the badges were performed using...
Anatomic repair of internal perforations with indium foil and silver amalgam: outline of a method.
W P Auslander et al.
The New York journal of dentistry, 39(10), 454-457 (1969-12-01)
Mizuho Fushitani et al.
Optics express, 19(10), 9600-9606 (2011-06-07)
Generation of single-order laser harmonics in extreme ultraviolet (EUV) and the application to the time-resolved photoelectron spectroscopy of I(2) are demonstrated. The EUV pulses at 80 nm were generated from Kr as the 5th order harmonics of intense 400 nm...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.