GF39399395
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
NI050240
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
foil (coil - as rolled)
Nº de fabricação
Goodfellow, 393-993-95
tamanho × espessura
0.5 m × 0.125 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.