GF39723239
Vanadium
wire reel, 0.5m, diameter 0.1mm, as drawn, 99.8%
Sinônimo(s):
Vanadium, V 005105
Empirical Formula (Hill Notation):
V
Número CAS:
Peso molecular:
50.94
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
teor
99.8%
forma
wire
Nº de fabricação
Goodfellow, 397-232-39
resistividade
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
tamanho C × diâmetro
0.5 m × 0.1 mm
pb
3380 °C (lit.)
pf
1890 °C (lit.)
densidade
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
V
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
D A Barrio et al.
Current medicinal chemistry, 17(31), 3632-3642 (2010-09-18)
Vanadium is a trace element present in practically all cells in plants and animals. While the essentiality of vanadium for human beings remains to be well established, vanadium has become an increasingly important environmental metal. Vanadium compounds exert a variety...
Dieter Rehder
Organic & biomolecular chemistry, 6(6), 957-964 (2008-03-11)
The two predominant forms of vanadium occurring in the geo-, aqua- and biosphere, soluble vanadate(V) and insoluble oxovanadium(IV) (vanadyl), are subject to bacterial activity and transformation. Bacteria belonging to genera such as Shewanella, Pseudomonas and Geobacter can use vanadate as...
Vanadium detoxification: chemical and biochemical aspects.
Enrique J Baran
Chemistry & biodiversity, 5(8), 1475-1484 (2008-08-30)
Lise Coderre et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 82(10), 833-839 (2004-12-02)
Inorganic and organic compounds of vanadium have been shown to exhibit a large range of insulinomimetic effects in the cardiovascular system, including stimulation of glucose transporter 4 (GLUT-4) translocation and glucose transport in adult cardiomyocytes. Furthermore, administration of vanadium compounds...
Maja A Larsson et al.
Journal of hazardous materials, 296, 158-165 (2015-04-29)
Blast furnace (BF) slags are commonly applied as soil amendments and in road fill material. In Sweden they are also naturally high in vanadium. The aim of this study was to assess the vanadium bioavailability in BF slags when applied...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.