GF39965495
Silver
foil, thickness 0.030 mm, size 260 × 300 mm, purity 99.95+%
Sinônimo(s):
AG000268
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
≥99.95%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 399-654-95
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamanho
260 × 300 mm
espessura
0.030 mm
pb
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.