GF40941097
Tin
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 98.8%
Sinônimo(s):
Tin, SN000291
Empirical Formula (Hill Notation):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
98.8%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 409-410-97
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Andrey A Gurtovenko et al.
The Journal of chemical physics, 130(21), 215107-215107 (2009-06-11)
The electrostatic properties of lipid membranes are of profound importance as they are directly associated with membrane potential and, consequently, with numerous membrane-mediated biological phenomena. Here we address a number of methodological issues related to the computation of the electrostatic...
J Strang et al.
Addiction (Abingdon, England), 92(6), 673-683 (1997-06-01)
The history of heroin smoking and the subsequent development and spread of 'chasing the dragon' are examined. The first heroin smoking originated in Shanghai in the 1920s and involved use of porcelain bowls and bamboo tubes, thereafter spreading across much...
Britta A Jung et al.
Clinical oral implants research, 22(6), 664-668 (2010-11-04)
To evaluate the necessity of three-dimensional imaging (computed tomography [CT]/cone-beam computed tomography [CBCT]) for paramedian insertion of palatal implants. Lateral radiographs and CBCT scans were performed from 18 human skulls. For lateral cephalometry, the nasal floor (right/left) and the oral...
Lis Danielsen et al.
Forensic science international, 134(2-3), 134-141 (2003-07-10)
Previously, electrical injuries have been suggested caused only by the concomitant heat developed during the passage of an electrical current. Recent experimental studies on fully anesthetized pigs and the study of one human case have, however, shown typical electrical alterations....
Mercury contamination removed with tin foil.
R Grajower et al.
Operative dentistry, 9(3), 101-104 (1984-01-01)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.