GF41000599
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 300 x 300mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
FE210246
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
light tight (lt)
forma
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Nº de fabricação
Goodfellow, 410-005-99
tamanho × espessura
300 mm × 300 mm × 0.025 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.