Todas as fotos(2)
GF41715312
Zinc
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95+%
Sinônimo(s):
Zinc, ZN000301
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
99.95%
forma
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 417-153-12
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Zhengquan Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(22), 5823-5828 (2004-10-09)
A solution surface-erosion route was successfully employed to produce one-dimensional (1D) ZnO nanostructures. ZnO nanorod arrays and three-dimensional urchin-like assemblies could be selectively obtained with different manipulations. In this process, zinc foil was introduced to an organic solution system and
Yang Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(23), 6667-6673 (2007-05-31)
Well-aligned zinc oxide microrod and microtube arrays with high aspect ratios were fabricated on zinc foil by a simple solution-phase approach in an aqueous solution of ethylenediamine (en). The shape of the ZnO microstructures can be easily modulated from rods
Pritesh Hiralal et al.
ACS nano, 4(5), 2730-2734 (2010-04-27)
Solid-state and flexible zinc carbon (or Leclanche) batteries are fabricated using a combination of functional nanostructured materials for optimum performance. Flexible carbon nanofiber mats obtained by electrospinning are used as a current collector and cathode support for the batteries. The
Huibo Chen et al.
Nanoscale research letters, 5(3), 570-575 (2009-01-01)
We reported the optical and wettability properties of aligned zinc oxide micro/nanotube arrays, which were synthesized on zinc foil via a simple hydrothermal method. As-synthesized ZnO micro/nanotubes have uniform growth directions along the [0001] orientations with diameters in the range
Chenglin Yan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(51), 25850-25855 (2006-12-22)
Vertically aligned ZnO nanorods with uniform diameter and length have been synthesized on a zinc foil substrate with ammonium persulfate as oxidant via a facile, larger scale production and inexpensively synthesized method without any templates or additives. SEM and XRD