GF42613006
Holmium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
HO000215, Holmium
Empirical Formula (Hill Notation):
Ho
Número CAS:
Peso molecular:
164.93
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 426-130-06
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChI key
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
A B Imhoff et al.
Der Orthopade, 27(8), 518-531 (1998-10-21)
The goal for arthroscopic stabilization of anterior glenohumeral instability is to achieve an outcome equivalent to or better than open procedures. A number of arthroscopic procedures have been advocated to reestablish continuity of the inferior glenohumeral ligament complex (IGHLC) with...
Hemendra N Shah et al.
BJU international, 100(1), 94-101 (2007-04-11)
To evaluate, in a prospective study, the complications in 280 patients undergoing holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) at our institution, and to review previous reports to determine the overall incidence and types of various complications, and analyse their...
Hemendra N Shah et al.
The Journal of urology, 177(4), 1468-1474 (2007-03-27)
In a prospective manner we evaluated the learning experience of an endourologist inexperienced with holmium laser prostate enucleation and its impact on surgical outcome. We also reviewed the literature to document technical features of holmium laser prostate enucleation at different...
Lori B Lerner et al.
The Urologic clinics of North America, 36(4), 485-495 (2009-11-28)
The high-powered holmium laser is an excellent tool for the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia. This article discusses the background of holmium use in the prostate and describes the surgical techniques of holmium laser ablation of the prostate and...
Brian R Matlaga et al.
Current opinion in urology, 17(1), 27-31 (2006-12-05)
The surgical treatment of benign prostatic hyperplasia is a dynamic, evolving field. Holmium laser enucleation of the prostate has been one of the most rigorously analyzed interventions for benign prostatic hyperplasia. In the 12 months since July 2005, a number...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.