GF42868525
Hafnium
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.015mm, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000180
Empirical Formula (Hill Notation):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
97%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 428-685-25
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.