GF43251005
Niobium
foil, thickness 0.007 mm, 8 mm diameter, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB000160, Columbium
Empirical Formula (Hill Notation):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.9%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 432-510-05
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
diâmetro
8 mm
8 mm
espessura
0.007 mm
pb
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.