GF43321036

Molybdenum

wire reel, 100m, diameter 1.0mm, annealed, 99.95%

Sinônimo(s):
Molybdenum, MO005160
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.

teor

99.95%

forma

wire

Nº de fabricação

Goodfellow, 433-210-36

resistividade

5.0 μΩ-cm, 20°C

tamanho C × diâmetro

100 m × 1.0 mm

pb

4612 °C (lit.)

pf

2617 °C (lit.)

densidade

10.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Mo]

InChI

1S/Mo

InChI key

ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N

Descrição geral

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.

Informações legais

Product of Goodfellow
Lidia Regoli et al.
The Science of the total environment, 435-436, 96-106 (2012-08-01)
In a regulatory context, bioaccumulation or bioconcentration factors are used for considering secondary poisoning potential and assessing risks to human health via the food chain. In this paper, literature data on the bioaccumulation of molybdenum in the aquatic organisms are...
Guenter Schwarz et al.
Metal ions in life sciences, 13, 415-450 (2014-01-29)
Molybdenum is an essential trace element and crucial for the survival of animals. Four mammalian Mo-dependent enzymes are known, all of them harboring a pterin-based molybdenum cofactor (Moco) in their active site. In these enzymes, molybdenum catalyzes oxygen transfer reactions...
Tingyu Shi et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(10), 2721-2728 (2011-06-17)
When intracelluar pathogens enter the host macrophages where in addition to oxidative and antibiotic mechanisms of antimicrobial activity, nutrients are deprived. Human pathogen Mycobacterium tuberculosis is one of macrophage parasitisms, which can replicate and persist for decades in dormancy state...
Bernd Masepohl et al.
Advances in experimental medicine and biology, 675, 49-70 (2010-06-10)
The vast majority of the purple nonsulfur photosynthetic bacteria are diazotrophs, but the details of the complex regulation of the nitrogen fixation process are well understood only for a few species. Here we review what is known of the well-studied...
Hanmei Hu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4462-4468 (2014-04-18)
A mild one-pot hydrothermal route has been successfully designed to controllably prepare orthorhombic alpha-MoO3 nanobelts and monoclinic MoO2 microaxletrees respectively by adjusting the dosage of (NH4)6M07O24 x 4H2O (AHM). The products are characterized by X-ray diffraction (XRD), field-emission scanning electron...

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.