GF44218177
Tantalum
foil, 6mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.9%
Sinônimo(s):
Ta, Tantalum, TA000349
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
teor
99.9%
forma
foil
temperatura de autoignição
572 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 442-181-77
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho diâmetro × espessura
6 mm × 0.025 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Ta
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
The use of tantalum foil as a mechanical block for the separation of spinal cord and brain in chick embryos.
V HAMBURGER
The Anatomical record, 94, 355-355 (1946-03-01)
[The experimental and clinical studies on the anastomosis of the intercostal nerve to the splanchnic nerve by means of metal tantalum foil (an operative procedure on the so-called abdominal neurosis)].
S Bando
Kobe Ika Daigaku kiyo, 26(3), 98-112 (1964-07-01)
Use of a tantalum foil tube to maintain patency of the nasofrontal duct.
W C HUGENBERG et al.
A.M.A. archives of otolaryngology, 54(2), 167-171 (1951-08-01)
Yingxun Du et al.
Journal of hazardous materials, 225-226, 21-27 (2012-05-23)
In order to overcome the limitation of the application of nanoparticles, tantalum (oxy)nitrides nanotube arrays on a Ta foil were synthesized and introduced in vis (visible light)-Fenton-like system to enhance the degradation of atrazine. At first, the anodization of tantalum...
Zhongli Cai et al.
Radiation research, 165(3), 365-371 (2006-02-24)
Both thick and thin films of pGEMR-3Zf- plasmid DNA deposited on a tantalum foil were exposed to soft X rays (effective energy of 14.8 keV) for various times in air under a relative humidity of 45% (Gamma approximately 6, where...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.