GF44763026
Zinc
foil, 8mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.95+%
Sinônimo(s):
ZN000220, Zinc
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
teor
99.95%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 447-630-26
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
tamanho diâmetro × espessura
8 mm × 0.025 mm
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Tandra Ghoshal et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 9(9), 5586-5591 (2009-11-26)
Nanowire arrays of zinc oxide were synthesized on zinc foil by a simple thermal evaporation process. Morphologies and sizes of the synthesized nanostructures were varied by varying the reaction time and the surface roughness of the substrate. Self-catalytic liquid-solid mechanism...
A new vapor-phase hydrothermal method to concurrently grow ZnO nanotube and nanorod array films on different sides of a zinc foil substrate.
Haimin Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5165-5169 (2012-03-21)
Chenglin Yan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(51), 25850-25855 (2006-12-22)
Vertically aligned ZnO nanorods with uniform diameter and length have been synthesized on a zinc foil substrate with ammonium persulfate as oxidant via a facile, larger scale production and inexpensively synthesized method without any templates or additives. SEM and XRD...
Xufeng Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 1655-1657 (2006-04-04)
Highly oriented ZnO nanoneedle/nanorods arrays have been fabricated by direct oxidation of zinc foil in alkaline zincate ion solution at near room temperature (20 degrees C for nanoneedles, 30 degrees C for nanorods).
S Rondot et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5154), 1739-1741 (1994-03-25)
An x-ray projection microscope equipped with a charge-coupled device camera allows direct observation of zinc (Zn(2+)) ions diffusing in aqueous hydrochloric acid solution during the corrosion of zinc foil and pellets. Time series of microradiographic images with a lateral resolution...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.