GF45319619
Quartz - fused
tube, outside diameter 18.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.6 mm
Sinônimo(s):
SI617361
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
tubes
Nº de fabricação
Goodfellow, 453-196-19
C
500 mm
D.E.
18.0 mm
espessura da parede
1.6 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.