GF45491362
Cobalt
rod, 5.0 mm diameter, length 25 mm, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
CO007910
Empirical Formula (Hill Notation):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
≥99.99%
forma
rod
Nº de fabricação
Goodfellow, 454-913-62
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
C
25 mm
diâmetro
5.0 mm
pb
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.