Merck
Pular para
GF45572474
Iron
foil, 100x100mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE000400
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
99.5%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 455-724-74
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF56648313GF86539786GF98893670
Iron foil, 100x100mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
GF45572474
Iron
Iron foil, 100x100mm, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
GF56648313
Iron
Iron foil, 100x100mm, thickness 0.5mm, hard, 99.5%
GF86539786
Iron
Iron foil, 100x100mm, thickness 0.1mm, hard, 99.5%
GF98893670
Iron
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
manufacturer/tradename
Goodfellow 455-724-74
manufacturer/tradename
Goodfellow 566-483-13
manufacturer/tradename
Goodfellow 865-397-86
manufacturer/tradename
Goodfellow 988-936-70
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)