GF46558356
Silver
foil, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, purity 99.95+%
Sinônimo(s):
AG000250
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
≥99.95%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 465-583-56
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
diâmetro
4 mm
4 mm
espessura
0.015 mm
pb
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Ag
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.