GF46855930
Carbon
microleaf, 50x70mm, thinness 2.5μm, specific density 500μg/cm2, 99.997%
Sinônimo(s):
C 004990, Activated charcoal, Charcoal activated
Empirical Formula (Hill Notation):
C
Número CAS:
Peso molecular:
12.01
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
teor
99.997%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 468-559-30
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
50 × 70 mm × 2.5 μm
pf
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Cancer treatment: Sharp shooters.
Vivien Marx
Nature, 508(7494), 133-138 (2014-04-04)
Anna Iliadi et al.
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 145(4), 425-433 (2014-04-08)
The aim of this study was to assess the effect of intraoral aging on the setting status of a resin composite and a glass ionomer adhesive, relative to control specimens stored in water. Metallic brackets were bonded with resin composite...
Chi-Jung Su et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4201-4206 (2014-04-18)
Carbon nanofibers (CNFs) have wide applications in energy storage devices, electrically conducting composites, selective adsorbents, and catalyst supports. Catalytic chemical vapor deposition was carried out in this work to synthesize CNFs at mild temperatures of 700 and 800 degrees C....
Ivar Zekker et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1565-1576 (2014-04-08)
Maintaining stability of low concentration (< 1 g L(-1)) floccular biomass in the nitritation-anaerobic ammonium oxidation (anammox) process in the sequencing batch reactor (SBR) system for the treatment of high COD (> 15,000 mg O2 L(-1)) to N (1680 mg...
Kimberly T Barrett et al.
Nature, 509(7498), 71-75 (2014-04-22)
One of the most well-recognized stereogenic elements in a chiral molecule is an sp(3)-hybridized carbon atom that is connected to four different substituents. Axes of chirality can also exist about bonds with hindered barriers of rotation; molecules containing such axes...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.