GF47408430
Iron
wire reel, 0.5m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.99+%
Sinônimo(s):
Iron, FE005180
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.99%
forma
wire
Nº de fabricação
Goodfellow, 474-084-30
resistividade
9.71 μΩ-cm
C × diâmetro
0.5 m × 1.0 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
50 years ago in the Journal of Pediatrics: Iron metabolism in premature infants: II. Prevention of iron deficiency.
Pamela J Kling
The Journal of pediatrics, 164(4), 768-768 (2014-03-22)
Eunna Choi et al.
Infection and immunity, 82(6), 2203-2210 (2014-03-20)
In order to survive inside macrophages, Salmonella produces a series of proteins encoded by genes within Salmonella pathogenicity island 2 (SPI-2). In the present study, we report that Fur, a central regulator of iron utilization, negatively controls the expression of...
Thomas A Russo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2356-2367 (2014-03-26)
Hypervirulent (hypermucoviscous) Klebsiella pneumoniae (hvKP) strains are an emerging variant of "classical" K. pneumoniae (cKP) that cause organ and life-threatening infection in healthy individuals. An understanding of hvKP-specific virulence mechanisms that enabled evolution from cKP is limited. Observations by our...
Laura M van Staalduinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), 5171-5176 (2014-04-08)
The enzymes PhnY and PhnZ comprise an oxidative catabolic pathway that enables marine bacteria to use 2-aminoethylphosphonic acid as a source of inorganic phosphate. PhnZ is notable for catalyzing the oxidative cleavage of a carbon-phosphorus bond using Fe(II) and dioxygen...
Chenyan Lv et al.
Biochemistry, 53(14), 2232-2241 (2014-04-01)
From an evolutionary point of view, plant and animal ferritins arose from a common ancestor, but plant ferritin exhibits different features as compared with the animal analogue. One major difference is that the 4-fold channels naturally occurring in plant ferritin...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.