GF47533686
Tin
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, temporary acrylic support, 99.75%
Sinônimo(s):
Tin, SN000060
Empirical Formula (Hill Notation):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.75%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 475-336-86
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.002 mm
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Lis Danielsen et al.
Forensic science international, 134(2-3), 134-141 (2003-07-10)
Previously, electrical injuries have been suggested caused only by the concomitant heat developed during the passage of an electrical current. Recent experimental studies on fully anesthetized pigs and the study of one human case have, however, shown typical electrical alterations....
Mercury contamination removed with tin foil.
R Grajower et al.
Operative dentistry, 9(3), 101-104 (1984-01-01)
Britta A Jung et al.
Clinical oral implants research, 22(6), 664-668 (2010-11-04)
To evaluate the necessity of three-dimensional imaging (computed tomography [CT]/cone-beam computed tomography [CBCT]) for paramedian insertion of palatal implants. Lateral radiographs and CBCT scans were performed from 18 human skulls. For lateral cephalometry, the nasal floor (right/left) and the oral...
Gabriel Santpere et al.
Genome biology and evolution, 7(6), 1490-1505 (2015-05-16)
We set out to investigate potential differences and similarities between the selective forces acting upon the coding and noncoding regions of five different sets of genes defined according to functional and evolutionary criteria: 1) two reference gene sets presenting accelerated...
M R Krigman et al.
Neurotoxicology, 5(2), 129-139 (1984-01-01)
The toxicology of tin is almost entirely the toxicology of the organic compounds of tin, for the metal itself and its inorganic compounds appear to be nearly harmless for practical purposes. Furthermore, the neurotoxicity of organotin is essentially that of...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.