GF47660058
Molybdenum
foil, 4mm disks, thickness 0.015mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Molybdenum, MO000210
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.9%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 476-600-58
resistividade
5.0 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
4 mm × 0.015 mm
pb
4612 °C (lit.)
pf
2617 °C (lit.)
densidade
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Mo
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
P Kielczynski et al.
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control, 46(1), 233-238 (2008-02-02)
In this paper the theoretical analysis and the results of testing of a piezoelectric cantilever for the investigation of material surfaces are presented. The cantilever consists of a thin piezoelectric plate bonded with a thin metal (e.g., molybdenum) foil. The...
Dattatray J Late et al.
Nanotechnology, 19(26), 265605-265605 (2008-07-02)
Nanocrystalline lanthanum hexaboride (LaB(6)) films have been deposited on molybdenum foil by the pulsed laser deposition (PLD) technique. The as-deposited films were characterized by x-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). The XRD pattern shows...
J G Watkins et al.
The Review of scientific instruments, 79(10), 10F125-10F125 (2008-12-03)
Two modular arrays of Langmuir probes designed to handle a heat flux of up to 25 MW/m(2) for 10 s exposures have been installed in the lower divertor target plates of the DIII-D tokamak. The 20 pyrolytic graphite probe tips...
Michael N Evans
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 22(14), 2211-2219 (2008-06-11)
A reactor for converting cellulose into carbon monoxide for subsequent oxygen isotopic analysis via continuous flow isotope ratio mass spectrometry is described. The system employs an induction heater to produce temperatures >or=1500 degrees C within a molybdenum foil crucible positioned...
Ralf R Mendel et al.
Biochimica et biophysica acta, 1823(9), 1568-1579 (2012-03-01)
The transition element molybdenum (Mo) needs to be complexed by a special cofactor in order to gain catalytic activity. With the exception of bacterial Mo-nitrogenase, where Mo is a constituent of the FeMo-cofactor, Mo is bound to a pterin, thus...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.