GF48850533
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 4mm disks, 0.2mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AL010250
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
foil (disks - as rolled)
Nº de fabricação
Goodfellow, 488-505-33
tamanho × espessura
4 mm × 0.2 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.