GF48894485
Cobalt
foil, 25mm disks, thickness 0.015mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Cobalt, CO000170
Empirical Formula (Hill Notation):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.9%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 488-944-85
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
25 mm × 0.015 mm
pb
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Co
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Kian Keat Lee et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 255-260 (2012-08-18)
Cobalt oxyhydroxide, CoOOH, nanosheets were prepared via a surface alkaline treatment of cobalt foil at room temperature without using templates and catalysts. The morphology, chemical composition and structures of the nanosheets were characterized by XRD, FTIR and Raman spectroscopy, FESEM...
M D Wirt et al.
Biochemistry, 34(15), 5269-5273 (1995-04-18)
We have completed the first direct structural characterization of an enzyme-bound four-coordinate Co(I) intermediate, in this case for the corrinoid/iron-sulfur protein (C/Fe-SP) from Clostridium thermoaceticum. Extended X-ray absorption fine structure and X-ray edge spectroscopy of the active Co(I) state of...
S Valanarasu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4286-4291 (2014-04-18)
Cobalt Oxide (Co3o4) thin films have been successfully coated onto glass substrates at various solution pH by sol-gel spin coating technique. The film thickness was estimated using weight gain method and it revealed that the film thickness increased with solution...
Lorale J Lalgee et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(5), 1247-1254 (2014-02-11)
Three amphiphilic cobalt-cage congeners bearing a diaza-crown bridge and varying alkyl chains (1:2:3; n = 12, 16, 18) have been assessed for their ion transport across planar lipid bilayer membranes. In symmetrical electrolyte solutions, a range of ion transport activity...
Chelation in suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity.
Andrea Giampreti et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(4), 465-465 (2014-02-13)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.