GF49456963
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0025 mm, L 0.5 m, coil width 315 mm
Sinônimo(s):
ES301025
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
film
Nº de fabricação
Goodfellow, 494-569-63
C
0.5 m
largura da espiral
315 mm
espessura
0.0025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.