GF50730106
Tantalum
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.003mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Ta, Tantalum, TA000120
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
teor
99.9%
forma
foil
temperatura de autoignição
572 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 507-301-06
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50 x 50 mm × 0.003 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Ta
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Use of a tantalum foil tube to maintain patency of the nasofrontal duct.
W C HUGENBERG et al.
A.M.A. archives of otolaryngology, 54(2), 167-171 (1951-08-01)
The use of tantalum foil as a mechanical block for the separation of spinal cord and brain in chick embryos.
V HAMBURGER
The Anatomical record, 94, 355-355 (1946-03-01)
[The experimental and clinical studies on the anastomosis of the intercostal nerve to the splanchnic nerve by means of metal tantalum foil (an operative procedure on the so-called abdominal neurosis)].
S Bando
Kobe Ika Daigaku kiyo, 26(3), 98-112 (1964-07-01)
J G Sen Gupta
Talanta, 31(12), 1053-1056 (1984-12-01)
A 40-fold increase in sensitivity obtained by using a tantalum foil lining in a pyrolytically-coated graphite furnace permitted determination of low ppm levels of cerium in most silicate rocks. A preliminary preconcentration by oxalate and hydroxide co-precipitations was used before...
Zhongli Cai et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(10), 4796-4800 (2006-07-21)
Both monolayer and thick (20 microm) films of dry pGEM-3Zf(-) plasmid DNA deposited on tantalum foil were exposed to Al Kalpha X-rays (1.5 keV) for various times in an ultrahigh vacuum chamber. For monolayer DNA, the damage was induced mainly...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.