GF50752885
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 100m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
CU045840
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
polyimide insulation
thermocouple wire
forma
wire (insulated)
Nº de fabricação
Goodfellow, 507-528-85
C
100 mm
diâmetro do condutor
0.1 mm
espessura de isolamento
0.01 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.