GF54213016

Magnesium

powder, max. particle size 50 micron, weight 500 g, purity 99.8%

Sinônimo(s):
MG006021
Empirical Formula (Hill Notation):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23

pressão de vapor

1 mmHg ( 621 °C)

teor

99.8%

forma

powder

temperatura de autoignição

950 °F

manufacturer/tradename

Goodfellow 542-130-16

resistividade

4.46 μΩ-cm, 20°C

peso

500 g

tamanho máximo de partícula

50 μm

pb

1090 °C (lit.)

pf

648 °C (lit.)

densidade

1.74 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[Mg]

InChI

1S/Mg

InChI key

FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N

Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos

Categorias relacionadas

Descrição geral

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Informações legais

Product of Goodfellow

Pictogramas

Flame

Palavra indicadora

Danger

Frases de perigo

hazcat

Pyr. Sol. 1 - Water-react. 1

storage_class_code

4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials

WGK Alemanha

WGK 3

Ponto de fulgor (ºF)

Not applicable

Ponto de fulgor (ºC)

Not applicable

Certificado de análise

Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica