GF54847255
Niobium
powder, max. particle size 74 micron, weight 50 g, purity 99.85%
Sinônimo(s):
NB006022, Columbium
Empirical Formula (Hill Notation):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
teor
99.85%
forma
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 548-472-55
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
74 μm
pb
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
hazcat
Flam. Sol. 1
storage_class_code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem