Key Documents
GF55981659
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, size 95 × 95 mm
Sinônimo(s):
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 559-816-59
tamanho
95 × 95 mm
espessura
0.016 mm