GF56791378
Nickel
pellets, 100g, max. size 10mm, 99.999%
Sinônimo(s):
Nickel, NI006101
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 567-913-78
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
tamanho máximo de partícula
10 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Este Item | GF81996014 | GF60655967 | GF14407927 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Goodfellow 567-913-78 | manufacturer/tradename Goodfellow 819-960-14 | manufacturer/tradename Goodfellow 606-559-67 | manufacturer/tradename Goodfellow 144-079-27 |
assay 99.999% | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% |
form wire | form foil | form pellets | form foil |
mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C |
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)