Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarassay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 570-856-67
resistivity
9.71 μΩ-cm
diam. × thickness
4 mm × 0.0125 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?