Todas as fotos(2)
GF57675561
Rhodium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH000210
Empirical Formula (Hill Notation):
Rh
Número CAS:
Peso molecular:
102.91
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 576-755-61
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.05 mm
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
GF96356559GF24911726GF15499413
Rhodium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
GF57675561
Rhodium
Rhodium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 99.9%
GF96356559
Rhodium
Rhodium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.012mm, as rolled, 99.9%
GF24911726
Rhodium
Rhodium foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.006mm, as rolled, 99.9%
GF15499413
Rhodium
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 576-755-61
manufacturer/tradename
Goodfellow 963-565-59
manufacturer/tradename
Goodfellow 249-117-26
manufacturer/tradename
Goodfellow 154-994-13
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
bp
3727 °C (lit.)
bp
3727 °C (lit.)
bp
3727 °C (lit.)
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Jerzy Klosin et al.
Accounts of chemical research, 40(12), 1251-1259 (2007-11-14)
A series of bis-phosphite and bis-phosphine ligands for asymmetric hydroformylation reactions has been evaluated. Bis-phosphite ligands lead, in general, to high regioselectivities across a range of substrates while good enantioselectivities are limited to only a few examples. We found that
Vladimir V Grushin
Accounts of chemical research, 43(1), 160-171 (2009-10-01)
Although springing from two established fields, organometallic chemistry and fluorine chemistry, organometallic fluorine chemistry is still in its early stages. However, developments in this area are expected to provide new tools for the synthesis of selectively fluorinated organic compounds that
Jeremy M Praetorius et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 4079-4094 (2008-08-09)
The organometallic chemistry of N-heterocyclic carbene complexes of the transition metals has received significant attention over the past ten years, especially with respect to complexes of Pd and Ru. The present Perspective highlights the chemistry of NHC complexes of another
Xing-Zhong Shu et al.
Chemical Society reviews, 41(23), 7698-7711 (2012-08-17)
Transition metal-catalyzed acyloxy migration of propargylic esters offers versatile entries to allene and vinyl carbene intermediates for various fascinating subsequent transformations. Most π-acidic metals (e.g. gold and platinum) are capable of facilitating these acyloxy migration events. However, very few of
Jean Bouffard et al.
Topics in current chemistry, 292, 231-280 (2010-01-01)
A review is presented of synthetic methods for the preparation of biaryls by the rhodium-catalyzed C-H bond arylation of arenes with aryl halides (C-H/ C-X couplings), arylmetal reagents (C-H/C-M couplings) and arenes (C-H/C-H couplings), with an emphasis on postulated mechanisms