Merck
Pular para
GF60615503
Iron
rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Iron, FE007911
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
MDL number:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
99.95%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 606-155-03
resistivity
9.71 μΩ-cm
L × diam.
100 mm × 2.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF88912952GF90625181GF13103053
Iron rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
GF60615503
Iron
Iron rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
GF88912952
Iron
Iron rod, 1000mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
GF90625181
Iron
Iron rod, 100mm, diameter 3.2mm, as drawn, 98+%
GF13103053
Iron
description
rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
description
rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.99+%
description
rod, 1000mm, diameter 2.0mm, as drawn, 99.95%
description
rod, 100mm, diameter 3.2mm, as drawn, 98+%
assay
99.95%
assay
≥99.99%
assay
≥99.95%
assay
98%
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 606-155-03
manufacturer/tradename
Goodfellow 889-129-52
manufacturer/tradename
Goodfellow 906-251-81
manufacturer/tradename
Goodfellow 131-030-53
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)