Todas as fotos(2)
GF62345831
Rhenium
foil, thickness 0.025 mm, coil width 0.76 mm, length 0.5 m
Sinônimo(s):
RE000214
Empirical Formula (Hill Notation):
Re
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 623-458-31
C
0.5 m
largura da espiral
0.76 mm
espessura
0.025 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem