GF62916318
Tantalum
foil, 10mm disks, thickness 0.75mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Ta, Tantalum, TA000485
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
teor
99.9%
forma
foil
temperatura de autoignição
572 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 629-163-18
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
10 mm × 0.75 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Tantalum foil pegs.
E MAXWELL
American journal of ophthalmology, 34(3), 444-444 (1951-03-01)
Tantalum foil cuffs in peripheral nerve surgery.
E E CLIFFTON
Surgery, 23(3), 507-514 (1948-03-01)
T Y Hung et al.
Applied optics, 31(22), 4397-4404 (1992-08-01)
A simple four-element fused-silica lens is presented that has a focal length of 31.2 mm and a relative aperture of f/1 for use as a focusing lens for deep UV laser processing. The curvature of the lens is designed with...
Radmila Panajotovic et al.
Radiation research, 165(4), 452-459 (2006-04-04)
We determined effective cross sections for production of single-strand breaks (SSBs) in plasmid DNA [pGEM 3Zf(-)] by electrons of 10 eV and energies between 0.1 and 4.7 eV. After purification and lyophilization on a chemically clean tantalum foil, dry plasmid...
J G Sen Gupta
Talanta, 31(12), 1053-1056 (1984-12-01)
A 40-fold increase in sensitivity obtained by using a tantalum foil lining in a pyrolytically-coated graphite furnace permitted determination of low ppm levels of cerium in most silicate rocks. A preliminary preconcentration by oxalate and hydroxide co-precipitations was used before...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.