Todas as fotos(2)
GF66233538
Rhenium
foil, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
RE000250
Empirical Formula (Hill Notation):
Re
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
teor
99.99%
forma
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 662-335-38
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.25 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem