Todas as fotos(2)
GF68288316
Rhenium
foil, thickness 0.05 mm, coil width 0.76 mm, length 1 m
Sinônimo(s):
RE000234
Empirical Formula (Hill Notation):
Re
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 682-883-16
C
1 m
largura da espiral
0.76 mm
espessura
0.05 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI key
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem