GF71687357
Rhodium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 124μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH004500
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 716-873-57
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N