GF72510364
Rhodium
wire reel, 0.5m, diameter 0.25mm, hard, 99.9%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH005110
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 725-103-64
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.5 m × 0.25 mm
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N