GF80386869
99.97%
wire
Goodfellow 803-868-69
0.1 m × 0.2 mm
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
3180 °C (lit.)
21.02 g/cm3 (lit.)
[ReH]
1S/Re
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).